Tlačiť
měď ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 1.27 mm (0.05 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13377.CU 13377.CV
13377.CUEA 196.95 EUR
13377.CU 13377.CV
měď ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 1.27 mm (0.05 in)
měď
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈455g/20x20cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545