Tlačiť
měď ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11392.FI 11392.GH
11392.FIEA 216.21 EUR
11392.FI 11392.GH
měď ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
měď
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈11.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545