Tlačiť
měď ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11378.FG 11378.FY 11378.HL
11378.FGEA 188.66 EUR
11378.FG 11378.FY 11378.HL
měď ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
měď
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈11.2g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Mw: 63.55
Teplota varu: 2595
Teplota tavenia: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545