měď ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10970.G6
10970.H2
10970.H6
10970.G6EA
104.69
EUR
10970.G6
10970.H2
10970.H6
měď ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
měď
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.0044g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010965 Číslo CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |