Tlačiť
měď ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10953.18 10953.30 10953.A1
10953.18EA 221.82 EUR
10953.18 10953.30 10953.A1
měď ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
měď
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545