Tlačiť
měď ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10783.H4 10783.H7 10783.H9
10783.H4EA 137.59 EUR
10783.H4 10783.H7 10783.H9
měď ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
měď
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545