Tlačiť
měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00098.G2 00098.G6
00098.G2EA 102.94 EUR
00098.G2 00098.G6
měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic® oxygen-free, Ø 0.64 mm (0.025 in)
měď
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.87g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Mw: 63.55
Teplota varu: 2595
Teplota tavenia: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545