měď ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00095.FI
00095.GB
00095.FIEA
158.44
EUR
00095.FI
00095.GB
měď ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
měď
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈2.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010965 Číslo CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |