Tlačiť
měď 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
207691000 207695000 207690025
ACRO207691000EA 49.74 EUR
ACRO207691000 ACRO207695000 ACRO207690025
měď 99.9% (trace metals basis), shot 1-10 mm
měď
Vzorec: Cu
Teplota varu: 2595 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Rust brown Metallic shots
Particle size 1 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.1 %