Tlačiť
Praseodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13962.FF 13962.FI
13962.FFEA 296.03 EUR
13962.FF 13962.FI
Praseodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Praseodymium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: ≈0.42g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011174
Vzorec: Pr
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011174
Číslo CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
OSN: 3178
ADR: 4.1,III