Tlačiť
Praseodymium 99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00267.09 00267.18
00267.09EA 154.43 EUR
00267.09 00267.18
Praseodymium 99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Praseodymium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: Packaged under mineral oil Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011174
Vzorec: Pr
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011174
Číslo CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
OSN: 3178
ADR: 4.1,II