Tlačiť
Lantan ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
40292.DHEA 283.2 EUR
40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
Lantan ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lantan
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.20g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Gray to silver UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Vzorec: La
Mw: 138.91
Teplota varu: 3464
Teplota tavenia: 920
Hustota: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011066
Číslo CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
OSN: 3208
ADR: 4.3 II