Tlačiť
jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
24755.181EA 88.12 EUR
24755.181 24755.294 24755.460
jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
jod
Vzorec: I₂
Mw: 253.81
Teplota varu: 184.3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114
Hustota: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %