Tlačiť
jod ≥99.9985% (metals basis), crystals, Puratronic®, resublimed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10619.14 10619.22 10619.88
10619.14EA 173.69 EUR
10619.14 10619.22 10619.88
jod ≥99.9985% (metals basis), crystals, Puratronic®, resublimed
jod
Vzorec: I₂
Teplota varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 183…186 °C (subl.)
Hustota: 4,930
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)