Tlačiť
jod ≥99.99% (metals basis), crystalline
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
00158.18 00158.30
00158.18EA 140.79 EUR
00158.18 00158.30
jod ≥99.99% (metals basis), crystalline
jod
Vzorec: I₂
Teplota varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 183…186 °C (subl.)
Hustota: 4,930
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036