Tlačiť
jod 99.8+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423820050 423825000 423820025
ACRO423820050EA 40.51 EUR
ACRO423820050 ACRO423825000 ACRO423820025
jod 99.8+% ACS
jod
Vzorec: I₂
Teplota varu: 185 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 113 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.8 %
Non-volatile matter ≤0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %