jod 99.5%, extra pure, sublimated
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
196561000
196565000
196560025
ACRO196561000EA
100.94
EUR
ACRO196561000
ACRO196565000
ACRO196560025
jod 99.5%, extra pure, sublimated
jod
Vzorec:
I₂ Mw: 253.81 Teplota varu: 184.3 Teplota tavenia: 113 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011355 Číslo CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 OSN: 3495 ADR: 8 III Merck Index: 13,05036 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark grey Metallic spheres |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Chloride and Bromide | ≤0.005 % |
Insoluble matter | Passes test |