Tlačiť
Bromovodík 32% w/w acetic acid zS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen bromide
MQ200
8.18856.0250 8.18856.1000
8.18856.0250EA 49.27 EUR
8.18856.0250 8.18856.1000
Bromovodík 32% w/w acetic acid zS, Sigma-Aldrich®
Bromovodík
Vzorec: HBr
Mw: 80.91
Teplota varu: -66.7
Teplota tavenia: -86
Hustota: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 2920
ADR: 8 (3) II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Bulk Density (20 °C) soluble
Boiling Point  - 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 360 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)