Tlačiť
Brom ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01948.0050 1.01948.0250
1.01948.0050EA 111.51 EUR
1.01948.0050 1.01948.0250
Brom ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Bromine
Vzorec: Br₂
Mw: 159.81
Teplota varu: 58.7
Teplota tavenia: –7.2 °C
Hustota: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010896
Číslo CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
OSN: 1744
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,01378