Brom ≥99.8%, liquid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
00905.14
00905.30
00905.A1
00905.D9
00905.14EA
91.05
EUR
00905.14
00905.30
00905.A1
00905.D9
Brom ≥99.8%, liquid
Bromine
Purity: 99.8%
CAS No.: 7726-95-6
Physical Form: Liquid
Odour: Unpleasant
UN No.: 1744
MDL No.: MFCD00010896
Vzorec:
Br₂ Teplota varu: 58,7 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –7,2 °C Hustota: 3,12 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010896 Číslo CAS: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 OSN: 1744 ADR: 8,I Merck Index: 13,01378 |