Tlačiť
Brom 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402841000 402845000 402840010
ACRO402841000EA 68.19 EUR
ACRO402841000 ACRO402845000 ACRO402840010
Brom 99+%, extra pure
Bromine
Vzorec: Br₂
Teplota varu: 58,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –7,2 °C
Hustota: 3,111 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010896
Číslo CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
OSN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm