Brom 99.6% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
196660010
196660250
196662500
ACRO196660010EA
302.45
EUR
ACRO196660010
ACRO196660250
ACRO196662500
Brom 99.6% p.a.
Bromine
Vzorec:
Br₂ Teplota varu: 58,7 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –7,2 °C Hustota: 3,111 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010896 Číslo CAS: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 OSN: 1744 ADR: 8,I Merck Index: 13,01378 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark red-brown Liquid |
Titration Iodometric | ≥99.5 % |
Residue after evaporation | ≤100 ppm |
Chlorine (Cl) | ≤500 ppm |
Iodine (I) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤30 ppm |