Tlačiť
Telur 99,999 Metals basis, powder, Puratronic® -18/+60 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43960.18 43960.30
43960.18EA 203.48 EUR
43960.18 43960.30
Telur 99,999 Metals basis, powder, Puratronic® -18/+60 mesh
Telur
Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273