Tlačiť
Telur 99,99 Metals basis, powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43450.09 43450.18
43450.09EA 85.72 EUR
43450.09 43450.18
Telur 99,99 Metals basis, powder -325 mesh
Telur
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273