Tlačiť
Telur 99,9999 Metals basis, shots, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
42213.06 42213.14 42213.22
42213.06EA 96.13 EUR
42213.06 42213.14 42213.22
Telur 99,9999 Metals basis, shots, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Telur
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
OSN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273