Tlačiť
Telur 99,9999 Metals basis, ingot_broken, Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12607.14 12607.22 12607.36
12607.14EA 251.55 EUR
12607.14 12607.22 12607.36
Telur 99,9999 Metals basis, ingot_broken, Puratronic®
Telur
Purity: 99.9999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
OSN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273