Telur 99,999 Metals basis, powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11075.09
11075.18
11075.30
11075.09EA
114.56
EUR
11075.09
11075.18
11075.30
Telur 99,999 Metals basis, powder -200 mesh
Telur
Purity: 99.999%
CAS No.: 13494-80-9
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00134062
Vzorec:
Te Mw: 127.6 Teplota varu: 990 Teplota tavenia: 450 Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134062 Číslo CAS: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 OSN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09273 |