Tlačiť
Telur 99,99 Metals basis, ingot_broken
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11073.18 11073.30
11073.18EA 128.18 EUR
11073.18 11073.30
Telur 99,99 Metals basis, ingot_broken
Telur
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
OSN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273