Telur ≥99.9999% (metals basis), lumps typ. 12 mm (0.47 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10758.18
10758.30
10758.18EA
346.49
EUR
10758.18
10758.30
Telur ≥99.9999% (metals basis), lumps typ. 12 mm (0.47 in)
Telur
Purity: 99.9999%
CAS No.: 13494-80-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134062
Vzorec:
Te Mw: 127.6 Teplota varu: 990 Teplota tavenia: 450 Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134062 Číslo CAS: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 OSN: 3284 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09273 |