Tlačiť
Telur 99,999 Metals basis, lumps
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10362.14 10362.22 10362.36
10362.14EA 94.13 EUR
10362.14 10362.22 10362.36
Telur 99,999 Metals basis, lumps
Telur
Purity: 99.999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
Merck Index: 12,09273