Tlačiť
Telur 99+% (trace metals basis), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
420020100 420021000
ACRO420020100EA 40.86 EUR
ACRO420020100 ACRO420021000
Telur 99+% (trace metals basis), powder
Telur
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
Merck Index: 12,09273
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %