Tlačiť
Telur 99.8% Trace metals basis, powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 206.29 EUR
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Telur 99.8% Trace metals basis, powder -200 mesh
Telur
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 450 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
Merck Index: 12,09273
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %