Antimon ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
38618.09
38618.18
38618.09EA
232.65
EUR
38618.09
38618.18
Antimon ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Antimony
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Ampouled under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134030
Vzorec:
Sb Teplota varu: 1637 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 630 °C Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134030 Číslo CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 OSN: 2871 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00733 |