Antimon ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10100.30
10100.A1
10100.30EA
83.32
EUR
10100.30
10100.A1
Antimon ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Antimony
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3
Odour: Odourless
Boiling Point: 1380°
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Vzorec:
Sb Mw: 121.76 Teplota varu: 1380 °C Teplota tavenia: 630 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134030 Číslo CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 OSN: 2871 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00733 |