Antimon ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10099.09
10099.22
10099.36
10099.A3
10099.PH
10099.09EA
73.3
EUR
10099.09
10099.22
10099.36
10099.A3
10099.PH
Antimon ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
Antimony
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Vzorec:
Sb Mw: 121.76 Teplota varu: 1637 Teplota tavenia: 630 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134030 Číslo CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 OSN: 2871 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00733 |