Tlačiť
Antimon 99,5 Metals basis, lumps ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10095.22 10095.36 10095.A3
10095.22EA 81.71 EUR
10095.22 10095.36 10095.A3
Antimon 99,5 Metals basis, lumps ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Mw: 121.76
Teplota varu: 1637
Teplota tavenia: 630
Hustota: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134030
Číslo CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
OSN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733