Olovo ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.76 mm (0.03 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44961.VA
44961.RF
44961.VAEA
78.62
EUR
44961.VA
44961.RF
Olovo ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.76 mm (0.03 in)
Olovo
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈208g/15x15cm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Teplota varu: 1740 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134050 Číslo CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |