Olovo ≥99.995% (metals basis), wire, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44809.G2
44809.G6
44809.G2EA
152.83
EUR
44809.G2
44809.G6
Olovo ≥99.995% (metals basis), wire, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Olovo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈5g/m
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Teplota varu: 1740 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134050 Číslo CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |