Olovo ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44016.G6
44016.H2
44016.G6EA
217.81
EUR
44016.G6
44016.H2
Olovo ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Olovo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈35.6g/m
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Teplota varu: 1740 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134050 Číslo CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |