Olovo ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12603.RF
12603.VA
12603.RFEA
191.34
EUR
12603.RF
12603.VA
Olovo ≥99.9% (metals basis), plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Olovo
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈1.6kg/15x15cm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Teplota varu: 1740 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134050 Číslo CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |