Tlačiť
Olovo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11901.G1 11901.G5
11901.G1EA 230.24 EUR
11901.G1 11901.G5
Olovo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Olovo
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈8.9g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
Teplota varu: 1740 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134050
Číslo CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410