Olovo ≥99.9998% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11346.18
11346.97
11346.98
11346.18EA
124.17
EUR
11346.18
11346.97
11346.98
Olovo ≥99.9998% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Olovo
Purity: 99.9998%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈3.5cm/50g, may be in multiple pieces
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Vzorec:
Pb Mw: 207.2 Teplota varu: 1740 Teplota tavenia: 327 Hustota: 11.3437 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134050 Číslo CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |