Tlačiť
Olovo ≥99.9% (metals basis), bar ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00930.KF 00930.KJ
00930.KFEA 129.96 EUR
00930.KF 00930.KJ
Olovo ≥99.9% (metals basis), bar ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Olovo
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1300g/bar Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Vzorec: Pb
Teplota varu: 1740 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134050
Číslo CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410