Thalium ≥99.99% (metals basis), granules ≤ 6 mm (0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged in water.
12131.14
12131.22
12131.36
12131.14EA
376.93
EUR
12131.14
12131.22
12131.36
Thalium ≥99.99% (metals basis), granules ≤ 6 mm (0.2 in)
Thalium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-28-0
Physical Form: Packaged in water
Appearance: Blue-white
Odour: Odourless
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00134063
Vzorec:
Tl Mw: 204.38 Teplota varu: 1457 Teplota tavenia: 301 Hustota: 11.85 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134063 Číslo CAS: 7440-28-0 EINECS: 231-138-1 OSN: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,09391 |