Tlačiť
Thalium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00888.0Y 00888.DO
00888.0YEA 1149.21 EUR
00888.0Y 00888.DO
Thalium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Thalium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Vzorec: Tl
Mw: 204.38
Teplota varu: 1457
Teplota tavenia: 301
Hustota: 11.85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134063
Číslo CAS: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
OSN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09391