Strontium ≥99% (metals basis), granules ≤ 19 mm (0.76 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged under argon.
35789.06
35789.14
35789.22
35789.06EA
79.42
EUR
35789.06
35789.14
35789.22
Strontium ≥99% (metals basis), granules ≤ 19 mm (0.76 in)
Strontium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-24-6
Physical Form: Packaged under argon with thin oil layer
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00134060
Vzorec:
Sr Teplota varu: 1151 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 570…660 °C Hustota: 2,38 g/cm³ (770 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134060 Číslo CAS: 7440-24-6 EINECS: 231-133-4 OSN: 3208 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,08994 |