Barium ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Ampuled under argon
14454.06
14454.14
14454.06EA
565.98
EUR
14454.06
14454.14
Barium ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Barium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: Ampouled under argon
Appearance: Gold/grey
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Vzorec:
Ba Teplota varu: 1640 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 725 °C Hustota: 3,51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134031 Číslo CAS: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 OSN: 1400 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,00991 |