Barium ≥99.2% (metals basis), pieces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
00653.06
00653.18
00653.30
00653.06EA
106.3
EUR
00653.06
00653.18
00653.30
Barium ≥99.2% (metals basis), pieces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Barium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: Packaged in oil
Appearance: Yellow-silver
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Vzorec:
Ba Teplota varu: 1640 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 725 °C Hustota: 3,51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134031 Číslo CAS: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 OSN: 1400 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,00991 |