Tlačiť
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
317861000 317865000
ACRO317861000EA 296.01 EUR
ACRO317861000 ACRO317865000
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm
Barium
Vzorec: Ba
Mw: 137.33
Teplota varu: 1640 °C
Teplota tavenia: 725 °C
Hustota: 3.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134031
Číslo CAS: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
OSN: 1400
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,00991
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Rods
Assay ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
Strontium (Sr) ≤0.8 %