Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Breakseal ampoule
10315.03
10315.06
10315.14
10315.22
10315.03EA
227.44
EUR
10315.03
10315.06
10315.14
10315.22
Rubidium ≥99.75% (metals basis)
Rubidium
Purity: 99.75%
CAS No.: 7440-17-7
Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules
Appearance: Silver-white
UN No.: 1423
MDL No.: MFCD00134055
Vzorec:
Rb Teplota varu: 700 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 39 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134055 Číslo CAS: 7440-17-7 EINECS: 231-126-6 OSN: 1423 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,08439 |